Learn More
Dibenzo[b,def]criseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[a,h]pyrene |
| CAS | 189-64-0 |
| Fórmula molecular | C24 H14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,def]chrysene, 3,4:8,9-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,h]pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-12-22-20-8-4-2-6-16(20)14-18-10-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)cc3ccc4c5ccccc5cc6ccc2c3c46 |
| Nombre IUPAC | Dibenz[a,h]pireno |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1096 |