Learn More
Ácido dibenzo[b,d]tiofeno-4-borónico, TRC
Código de producto. 30351066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351066 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30351066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417313250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid
CAS 108847-20-7
Fórmula molecular C12H9BO2S
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
SMILES OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
Nombre IUPAC ácido dibenzotiofen-4-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 228.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0416