Learn More
Ácido dibenzo[b,d]tiofen-2-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462603 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10278522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10336854 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10462603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01033CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 668983-97-9
Fórmula molecular C12H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 228.072
Número MDL MFCD01318982
Clave InChI CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
Nombre IUPAC ácido dibenzotiofen-2-ilborónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid
Nombre de nota May contain varying amounts of anhydride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.08
Porcentaje de pureza 95%