Learn More
Ácido dibenzo[b,d]furano-2-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,d]furan-2-sulfonic Acid |
| CAS | 83863-63-2 |
| Fórmula molecular | C12 H8 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O4S/c13-17(14,15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H,(H,13,14,15) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2oc3ccccc3c2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido dibenzofurano-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.014 |