Learn More
Dibenzo[b,d]furan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,d]furan-2-ol |
| CAS | 86-77-1 |
| Fórmula molecular | C12 H8 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxydibenzofuran, 3-Hydroxybiphenylene Oxide, Dibenzo[b,d]furan-2-ol, NSC 10863 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O2/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H |
| SMILES | Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1 |
| Nombre IUPAC | dibenzofuran-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.191 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.052 |