Learn More
Dibenzo[b,d]furano-2-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10454153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10454153 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10454153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07102DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b, d]furan-2-carbaldehyde
CAS 5397-82-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H8O2
Número MDL MFCD00136272
Cantidad 1 g
Sinónimo dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
Clave InChI OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Nombre IUPAC 8-oxatriciclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaeno-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 196.21
PubChem CID 220843
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97%