Learn More
Dibenzo[a,i]pireno, TRC
Código de producto. 30007528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007528 5 mg 5 miligramos
30009314 100 mg 100 miligramos
17952705 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4169855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189-55-9
Fórmula molecular C24 H14
Peso molecular (g/mol) 302.37
Sinónimo Benzo[rst]pentaphene, Benzo[rst]pentacene (7CI), 1,2:7,8-Dibenzpyrene, 3,4:9,10-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,i]pyrene, Dibenzo[b,h]pyrene, NSC 87521, Dibenz[a,i]pyrene
Nombre IUPAC Dibenzo[a,i]pireno
SMILES c1ccc2c(c1)cc3ccc4cc5ccccc5c6ccc2c3c46
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo(A,I)Pyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1096
Porcentaje de pureza >95%