Learn More
Dibenzo[a,i]pireno-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[a,i]pyrene-d14 |
| CAS | 158776-07-9 |
| Fórmula molecular | C24 D14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzo[rst]pentaphene-d14 (9CI), Dibenzo[a,i]pyrene-d14, Dibenzo[a,i]pyrene D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c6c([2H])c([2H])c2c3c46 |
| Peso molecular (g/mol) | 316.454 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.197 |