Learn More
Dibenzo[a,e]pireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(a,e)pyrene |
| CAS | 192-65-4 |
| Fórmula molecular | C24 H14 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Naphtho[1,2,3,4-def]chrysene, 1,2:4,5-Dibenzopyrene, Dibenzo[3,4:6,7]pyrene, Dibenzo[a,e]pyrene, Dibenzo(a,e)pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-2-8-17-16(6-1)14-22-19-10-4-3-9-18(19)20-11-5-7-15-12-13-21(17)24(22)23(15)20/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)cc3c4ccccc4c5cccc6ccc2c3c56 |
| Nombre IUPAC | Dibenzo[a,e]pireno |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1096 |