Learn More
Dibenzo[a,c]antraceno, TRC
Código de producto. 30134499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134499 50 mg 50 miligramos
18022440 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41704550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215-58-7
Fórmula molecular C22 H14
Peso molecular (g/mol) 278.35
Sinónimo Benzo[b]triphenylene, 1,2:3,4-Dibenzanthracene, 1,2:3,4-Dibenzoanthracene, 2,3-Benzotriphenylene, Dibenz[a,c]anthracene, Dibenzo[a,c]anthracene
Nombre IUPAC Benzo[b]trifenileno
SMILES c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[a,c]anthracene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1096