Learn More
Dibenzo-18-corona-6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo-18-crown-6 |
| CAS | 14187-32-7 |
| Fórmula molecular | C20H24O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2 |
| SMILES | C1COc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 360.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1573 |