Learn More
Dibenzo-18-corona-6, +98 %
Código de producto. 11484494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484494 100 g 100 g
11464494 5 g 5 g
11474494 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13133.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360,406 g/mol
El dibenzo-18-corona-6, se utiliza como materia prima importante y como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Es un intermedio orgánico importante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El dibenzo-18-corona-6 se utiliza como una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Es un importante intermediario orgánico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14187-32-7
Fórmula molecular C20H24O6
Número MDL MFCD00005098
Clave InChI YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
PubChem CID 26541
ChEBI CHEBI:358732
Nombre IUPAC 2,5,8,15,18,21-hexaoxatriciclo[20.4.0.0⁹,¹⁴]hexacosa-1(26),9,11,13,22,24-hexaeno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo-18-crown-6
Punto de fusión 160°C to 164°C
Punto de ebullición 380°C to 384°C (679 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1162153
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Sparingly soluble aq. soln..
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCO1
Peso molecular (g/mol) 360.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación