Learn More
Dibenzo-18-corona-6, +98 %
Código de producto. 11464494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464494 5 g 5 g
11474494 25 g 25 g
11484494 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13133.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360,406 g/mol
El dibenzo-18-corona-6, se utiliza como materia prima importante y como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Es un intermedio orgánico importante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El dibenzo-18-corona-6 se utiliza como una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Es un importante intermediario orgánico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14187-32-7
Fórmula molecular C20H24O6
Número MDL MFCD00005098
Clave InChI YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
PubChem CID 26541
ChEBI CHEBI:358732
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo-18-crown-6
Punto de fusión 160°C to 164°C
Punto de ebullición 380°C to 384°C (679 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1162153
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1
Peso molecular (g/mol) 360.406
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzo-18-crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzo-18-crown-6
RU– Solo para uso en investigación