missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzepin, TRC

Código de producto. 30006400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30006400 10 mg 10 miligramos
30134737 25 mg 25 miligramos
30006192 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30006400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41692010MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4498-32-2
Fórmula molecular C18 H21 N3 O
Peso molecular (g/mol) 295.38
Sinónimo Dibenzepine
Nombre IUPAC 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-11-methylbenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dibenzepin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1685
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.