Learn More
Dibenzepina, TRC
Código de producto. 30134737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134737 25 mg 25 miligramos
30006192 5 mg 5 miligramos
30006400 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41692025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4498-32-2
Fórmula molecular C18 H21 N3 O
Peso molecular (g/mol) 295.38
Sinónimo Dibenzepine
Nombre IUPAC 5-[2-(dimetilamino)etilo]-11-metilbenzo[b][1,4]benzodiacepina-6-ona
SMILES CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzepin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1685