Learn More
Dibencenosulfonamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417058 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15417058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60569.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzenesulfonamide
CAS 2618-96-4
Punto de fusión 150°C
Fórmula molecular C12H11NO4S2
Número MDL MFCD00025019
Cantidad 250 mg
Sinónimo dibenzenesulfonimide, benzenesulfonamide, n-phenylsulfonyl, dibenzenesulfonamide, bis phenylsulfonyl amine, n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, dibenzolsulfimid, dibenzolsulfimide, diphenylsulfonimide, benzenesulfonic acid imide, n-benzenesulfonyl benzenesulfonamide
Clave InChI OVQABVAKPIYHIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC N-(bencenosulfonil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 297.343
PubChem CID 75671
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.35
Porcentaje de pureza 95%