Learn More
Dibenzazepinona-d4 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzazepinone-d4 |
| CAS | 1189706-86-2 |
| Fórmula molecular | C14 2H4 H7 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H/i1D,3D,5D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C=Cc3ccccc3Nc2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetradeuterio-11H-benzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.1143 |