Learn More
Dibenzazepina (Deshidroxia LY 411575), TRC
Código de producto. 30383652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383652 1 mg -
30372046 5 mg -
30371655 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4226001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209984-56-5
Fórmula molecular C26 H23 F2 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 463.48
Sinónimo Dibenzazepine
Nombre IUPAC (2S)-2-[[2-(3,5-difluorofenil)acetil]amino]-N-[(7S)-5-metil-6-oxo-7H-benzo[d][1]benzazepina-7-il]propanamida
SMILES C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzazepine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1707