Learn More
Dibenzazepina-10,11-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzazepine-10,11-dione |
| CAS | 19579-83-0 |
| Fórmula molecular | C14 H9 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5H-Dibenz[b,f]azepine-10,11-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,15H |
| SMILES | O=C1C(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11H-benzo[b][1]benzazepina-5,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0633 |