Learn More
Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| CAS | 4504-87-4 |
| Fórmula molecular | C14 H10 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| SMILES | O=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0681 |