Learn More
Dibenz[a,j]acridina, TRC
Código de producto. 30367989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30367989 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30367989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41691010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenz(A,J)Acridine
CAS 224-42-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H13 N
Cantidad 10 mg
Sinónimo Dibenz[a,j]acridine, 1,2:7,8-Dibenzacridine, 7-Azadibenz[a,j]anthracene, NSC 114903
Fórmula InChI InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-16-14(5-1)9-11-20-18(16)13-19-17-8-4-2-6-15(17)10-12-21(19)22-20/h1-13H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3nc4ccc5ccccc5c4cc23
Nombre IUPAC Dibenz[a,j]acridina
Peso molecular (g/mol) 279.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1048
Porcentaje de pureza >95