Learn More
Dibenz[a,h]antraceno, TRC
Código de producto. 18081340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081340 100 mg 100 miligramos
18041240 1 g 1 g
18081240 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18081340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417010100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-70-3
Fórmula molecular C22 H14
Peso molecular (g/mol) 278.35
Sinónimo 1,2:5,6-Benzanthracene, 1,2:5,6-Dibenz[a]anthracene, 1,2:5,6-Dibenzanthracen, 1,2:5,6-Dibenzanthracene, 1,2:5,6-Dibenzoanthracene, DBA, Dibenzo[a,h]anthracene, NSC 22433
Nombre IUPAC nafto[1,2-b]fenantreno
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo(a,h)anthracene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1096
Porcentaje de pureza >95%