Learn More
Dibenz[a,h]antraceno-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(a,h)anthracene D14 |
| CAS | 13250-98-1 |
| Fórmula molecular | C22 2H14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dibenz[a,h]anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-d14, Dibenz[a,h]anthracene-d14 (7CI,8CI,9CI), Dibenzo[a,h]anthracene D14, Dibenzo(a,h)anthracene D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c(c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c45)c([2H])c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-tetradecadeuterionaft[1,2-b]fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 292.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1974 |