Learn More
Dibenz[a,h]antraceno-d14, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(a,h)anthracene D14 |
| CAS | 13250-98-1 |
| Fórmula molecular | C22 2H14 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Dibenz[a,h]anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-d14, Dibenz[a,h]anthracene-d14 (7 CI,8 CI,9 CI), Dibenzo[a,h]anthracene D14, Dibenzo(a,h)anthracene D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c4c(c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c45)c([2 H])c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-tetradecadeuterionaft[1,2-b]fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 292.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1974 g/mol |
| Mostrar más |