Learn More
Dibenz[a,h]acridina, TRC
Código de producto. 30137653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137653 100 mg 100 miligramos
30135539 50 mg 50 miligramos
17914365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226-36-8
Fórmula molecular C21 H13 N
Peso molecular (g/mol) 279.33
Sinónimo Dibenz[a,h]acridine, 1,2,5,6-Dibenzoacridine, 1,2:5,6-Dibenzacridine, 7-Azadibenz[a,h]anthracene, Dibenz[a,d]acridine, Dibenzo(a,h)acridine
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3nc4c(ccc5ccccc45)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[a,h]acridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1048
Porcentaje de pureza >95%