Learn More
Ftalato de dibencil, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16379157 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16379157 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16379157 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1186
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Ftalato de dibencilo523-31-91000 μ g/ml
Certificeringer
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Overholdelse
Queja de GHS/OSHA
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Dibenzyl Phthalate
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 523-31-9, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C22H18O4
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dibencilo
Solvent or Matrix MeCl
Peso molecular (g/mol) 346.382
PubChem CID 220773
Cantidad 1 mL
Vis mere Vis mindre
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.