Learn More
Clorhidrato de dibenamina, LoGiCal
Código de producto. 30461961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461961 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461961 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3037.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenamine Hydrochloride
CAS 55-43-6
Nombres de analitos o componentes Dibenamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 Cl N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (9CI), Dibenzylamine, N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (8CI), (2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, (N,N-Dibenzylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-(Dibenzylamino)ethyl chloride hydrochloride, Dibenamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, Sympatholytin, (beta-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, N,N-Dibenzyl-beta-chloroethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC N,N-dibencil-2-cloroetanamina; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 296.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0895 g/mol