Learn More
ftalato de plomo dibásico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibasic Lead Phthalate |
| CAS | 17976-43-1 |
| Fórmula molecular | C8H4O6Pb3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,9-dihydro-1,9-dioxo2-,4,6,8,3,5,7-Benzotetraoxatriplumbacycloundecin-3,5,7-triylidene, Cyclo[μ-[1,2-benzenedicarboxylato(2-)-κO1:κO2]]di-μ-oxotri Lead, 3λ2,5λ2,7λ2-2,4,6,8,3,5,7-Benzotetraoxatriplumbacycloundecin-1,9-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4.2O.3Pb/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;;;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;;;;/q;;;;2*+1/p-2 |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2)C(O[Pb]O[Pb]O[Pb]O1)=O |
| Nombre IUPAC | 3,5,7,9-tetraoxa-4λ ^{2},6λ ^{2},8λ ^{2}-triplumbabiciclo[9.4.0]pentadeca-1(11),12,14-trieno-2,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 817.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 819.9307 |