Learn More
Diazoxon, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diazoxon |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1239 |
| Porcentaje de pureza | >95% |