Learn More
Diazoxon, TRC
Código de producto. 18001150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18001150 250 mg 250 miligramos
18003840 1 g 1 g
18022550 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18001150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416890250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 962-58-3
Fórmula molecular C12 H21 N2 O4 P
Peso molecular (g/mol) 288.28
Sinónimo Phosphoric acid, diethyl 6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl ester, Phosphoric acid, diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Pyrimidinol, 2-isopropyl-6-methyl-, diethyl phosphate (6CI), Diazinon oxon, Diazoxon, Diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl phosphate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphate, O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methylpyrimidyl-6) phosphate, Oxodiazinon
Nombre IUPAC fosfato de dietilo (6-metil-2-propan-2-ilpirimidina-4-il)
SMILES CCOP(=O)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazoxon
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1239
Porcentaje de pureza >95%