Learn More
Diazóxido, TRC
Código de producto. 30359631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359631 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30359631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4173055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazoxide
CAS 364-98-7
Fórmula molecular C8 H7 Cl N2 O2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Nombre IUPAC 7-cloro-3-metil-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina 1,1-dióxido
Peso molecular (g/mol) 230.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9917