Learn More
Tocris Bioscience™ Diazoxide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18712534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18712534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18712534 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0964/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibits AMPA desensitization
Antihypertensive, activates ATP-dependent K+ channels (Kir6). Induces activation of PKCε, an intermediate in the opening of mitoKATP channels, results in cardioprotection against hypoxia-induced death. Blocks desensitization of AMPA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Diazoxide
CAS 364-98-7
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C8H7ClN2O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.67
Pureza >98%
Peso molecular 230.67
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.