Learn More
Diazóxido, Mikromol™
Descripción
Diazóxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diazoxide |
| CAS | 364-98-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Diazoxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-3-metil-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina 1,1-dióxido |
| Mostrar más |