Learn More
Diazoxide, MedChemExpress
Código de producto. 16468636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1140100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazoxide
CAS 364-98-7
Color Grayish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H7ClN2O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Sch-6783 SRG-95213
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (151.73 mM)
SMILES CC(NC1=CC=C(Cl)C=C12)=NS2(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 230.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.67
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation