Learn More
Diazóxido, LoGiCal
Código de producto. 30462257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462257 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462257 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3038.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazoxide
CAS 364-98-7
Nombres de analitos o componentes Diazoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H7 Cl N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Nombre IUPAC 7-cloro-3-metil-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina 1,1-dióxido
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 230.67
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229,9917 g/mol