Especificaciones
| Descripción | White to off-white |
|---|---|
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
| Formato | Powder |
| ensayo | 98% |
| CAS | 364-98-7 |
| Fórmula molecular | C8H7ClN2O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.67 |
| Sinónimo | 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide; |
| Punto de fusión | 330°C to 331°C |
| Solubilidad | Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol. |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15467199
|
Thermo Scientific™
J66010.ME |
500 mg |
158.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15457199
|
Thermo Scientific™
J66010.03 |
1 g |
269.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
| White to off-white | |
| Powder | |
| 364-98-7 | |
| 230.67 | |
| 330°C to 331°C |
| 2°C to 8°C | |
| 98% | |
| C8H7ClN2O2S | |
| 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide; | |
| Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 206-668-1
Recommended Storage : Keep cold