Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diazoxide, 98%
Código de producto. 15467199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467199 500 mg 500 miligramos
15457199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467199 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66010.ME
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 364-98-7 | C8H7ClN2O2S, C8H7ClN2O2S | 230.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364-98-7
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formato Powder
ensayo 98%
Fórmula molecular C8H7ClN2O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.67
Sinónimo 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Punto de fusión 330°C to 331°C
Solubilidad Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Formulario Powder