Learn More
Diazolidinil Urea (grado técnico), TRC
Código de producto. 30360924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360924 25 g 25 g
30351276 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41732325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78491-02-8
Fórmula molecular C8H14N4O7
Peso molecular (g/mol) 278.22
Sinónimo N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
Nombre IUPAC 1-[1,3-bis(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)urea
SMILES OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0862