Learn More
Diazolidinil Urea (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diazolidinyl Urea (Technical Grade) |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0862 |