Learn More
Diazolidinil urea, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647040 250 g Frasco de vidrio 250 g
10352020 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428582500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78491-02-8 | C8H14N4O7 | 278.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78491-02-8
Fórmula molecular C8H14N4O7
Peso molecular (g/mol) 278.22
Número MDL MFCD03547942
Clave InChI SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776
PubChem CID 62277
Nombre IUPAC 1-[1,3-bis(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)urea
SMILES C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazolidinyl urea
Punto de fusión 227.0°C to 228.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,3003
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.22
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diazolidinyl urea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.