Learn More
Diazinón-oxón 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312111 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312111 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12210200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazoxon
CAS 962-58-3
Nombres de analitos o componentes Diazoxon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H21 N2 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoric acid, diethyl 6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl ester, Phosphoric acid, diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Pyrimidinol, 2-isopropyl-6-methyl-, diethyl phosphate (6CI), Diazinon oxon, Diazoxon, Diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl phosphate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphate, O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methylpyrimidyl-6) phosphate, Oxodiazinon
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
Nombre IUPAC fosfato de dietilo (6-metil-2-propan-2-ilpirimidina-4-il)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 288.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1239 g/mol