Learn More
Diazinón-O-Análogo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16330028 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16330028 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16330028 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1176
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Diazinón-O-análogo962-58-31000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazinon-O-analog
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 962-58-3, 67-64-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H21N2O4P
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI VBLJFQYCTRKKKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(OCC)OC1=NC(=NC(=C1)C)C(C)C
Nombre IUPAC fosfato de dietilo (6-metil-2-propan-2-ilpirimidina-4-il)
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 288.284
PubChem CID 13754
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:83533
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio