Learn More
Diazinón-d10, TRC
Código de producto. 30362152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362152 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41688210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (6-metil-2-propan-2-ilpirimidin-4-il)oxi-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 314.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1638
Porcentaje de pureza >95