Learn More
Diazinón-d10 (dietil-d10), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diazinon-d10 |
| CAS | 100155-47-3 |
| Fórmula molecular | C12 2H10 H11 N2 O3 P S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9 CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10, Diazinon D10 (diethyl D10) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9 H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (6-metil-2-propan-2-ilpirimidin-4-il)oxi-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 314.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314,1638 g/mol |
| Show More |