Learn More
Diaveridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diaveridine |
| CAS | 5355-16-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H16 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyrimidine, 2,4-diamino-5-veratryl- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-veratrylpyrimidine, BW 49-210, Diaveridin, Diaveridine, EGIS 5645, NSC 408735 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17) |
| SMILES | COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5-[(3,4-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Mostrar más |