Learn More
Diaveridine, MedChemExpress
Código de producto. 16469885
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16469885 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16469885 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1902
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaveridine
Forma física Solid
CAS 5355-16-8
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo EGIS-5645
Información de solubilidad DMSO : 32 mg/mL (122.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 260.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza 99.79%