Learn More
Diaveridina, LoGiCal
Código de producto. 30463554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463554 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463554 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3039.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaveridine
CAS 5355-16-8
Nombres de analitos o componentes Diaveridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-, yrimidine, 2,4-diamino-5-veratryl- (6CI,7CI,8CI), 2,4-Diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-veratrylpyrimidine, BW 49-210, Diaveridin, Diaveridine, EGIS 5645, NSC 408735
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nombre IUPAC 5-[(3,4-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 260.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1273 g/mol