Learn More
Clorhidrato de Diaveridina, TRC
Código de producto. 30356687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356687 10 mg -
30356028 1 g 1 g
30365624 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD12013510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2507-23-5
Fórmula molecular C13H16N4O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 296.75
Sinónimo 5-[(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine Hydrochloride
Nombre IUPAC 5-[(3,4-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaveridine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.104