Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diaveridine |
| CAS | 5355-16-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 258464 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 235°C |
| Sinónimo | 5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Coccidiostato |