Learn More
Ácido diatrizoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15435689 25 g 25 g
15425689 5 g 5 g
15445689 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15435689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63444.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Un agente de radiocontraste de alta osmolalidad
Diatrizoic acid is a gradient reagent used for blood cell separation and diagnostic aid (radiopaque medium). Diatrizoic acid may be used as an alternative to barium sulfate for medical imaging of the gastrointestinal tract, such as upper gastrointestinal series and small bowel series.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido diatrizoico es un reactivo de gradiente utilizado para la separación de células sanguíneas y la ayuda diagnóstica (medio radiopaco). El ácido diatrizoico se puede utilizar como una alternativa al sulfato de bario para la obtención de imágenes médicas del tracto gastrointestinal, como las series gastrointestinales superiores y del intestino delgado.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada de 2 a 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-96-4
Fórmula molecular C11H9I3N2O4
Peso molecular (g/mol) 613.92
Número MDL MFCD00069960
Clave InChI YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diatrizoic acid, amidotrizoic acid, diatrizoate, amidotrizoate, urogranoic acid, urografin acid, odiston, urotrast, diat, diatriazoate
PubChem CID 2140
ChEBI CHEBI:53691
Nombre IUPAC 3,5-diacetamido-2,4,6-ácido triiodobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatrizoic acid
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,2992
Información de solubilidad Soluble in Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.9
Forma física Polvo